Merck
1.10972
Supelco
酢酸エチル
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
別名:
EtOAc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOC2H5
CAS番号:
分子量:
88.11
Beilstein:
506104
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
205-500-4
NACRES:
NA.03
アッセイ:
≥99.8% (GC)
テクニック:
gas chromatography (GC): suitable
bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
蒸気圧:
73 mmHg ( 20 °C)
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気密度
3 (20 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
73 mmHg ( 20 °C)
製品種目
SupraSolv®
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
801 °F
有効性
5620 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
転移温度
flash point -4 °C
溶解性
85.3 g/L
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SupraSolv ECD and FID are specially developed for gas chromatography in combination with the ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization Detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline, and a minimal signal-to-noise ratio, leading to reliable and reproducible analysis results.
アプリケーション
Ethyl acetate can be used as a:
  • Extraction solvent for the pharmaceutical metabolites by sonication in an ultrasonic bath.[1]
  • Rinsing solvent for glassware.[2]
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1109724000:
AR11109724000:
1109724004:
1109729030:
1109721000:
GT1110972400A:
1109720000:
1109722500:
CO11109724000:
1109729010:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
アセトン for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.00012
アセトン
メタノール for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.06011
メタノール
酢酸エチル analytical standard
Supelco
58958
酢酸エチル
Determination of phthalates in milk and milk products by liquid chromatography/tandem mass spectrometry
Sorensen LK
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 20(7), 1135-1114 (2006)
Photodegradation of Carbamazepine, Ibuprofen, Ketoprofen and 17?-Ethinylestradiol in Fresh and Seawater
Matamoros V, et al.
Water, Air, and Soil Pollution, 196, 161-116 (2009)