Merck
1.04371
Supelco
Hexane
≥98% (GC), suitable for gas chromatography (GC) ECD and FID, SupraSolv®
別名:
n-ヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥9,750
2.5 L
¥20,800
¥9,750
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥9,750
2.5 L
¥20,800
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH3
CAS番号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
203-777-6
NACRES:
NA.03
アッセイ:
≥98% (GC)
テクニック:
gas chromatography (GC): suitable
bp:
69 °C (lit.)
蒸気圧:
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
¥9,750
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
製品名
ヘキサン, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
蒸気密度
~3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
製品種目
SupraSolv®
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
453 °F
有効性
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
動粘度
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
転移温度
flash point -22 °C
溶解性
0.0095 g/L
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector).
SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimum signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
アプリケーション
Ideal for GC applications including sensitive detection in residue and environmental analysis.
The product is used as a solvent/reagent in:
  • sample preparation for determination of chlorinated pesticides according to EPA method 508
  • pesticide residue analysis by fast GC and GC-MS[1]
  • determination of folpet and phthalimide in food by LC-MS[2]
  • quantification of cyclic volatile methylsiloxanes in human blood by large volume injection coupled to GC/MS[3]
  • detection of fatty acids in cooking oils by GC[4]
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1043715005:
1043710000:
1043714000:
1043719030:
1043714004:
NACL1043714004/1:
1043715024:
1043711000:
AR11043714000:
1043712500:
1043719010:
GT1104371400A:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
ヘキサン HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
Sigma-Aldrich
650552
ヘキサン
アセトン for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.00012
アセトン
ヘキサン puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
32293
ヘキサン
Cyclic volatile methylsiloxanes in human blood as markers for ruptured silicone gel-filled breast implants
Rosendahl P, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 408(12), 3309-3317 (2016)
Fast GC, GC-MS and sample preparation methods for pesticide residue analysis in non-fatty baby food
Hercegova A and Matisova E
Acta Chimica Slovaca, 1(1), 112-123 (2008)
Effects of Repeated Heating on Fatty Acid Composition of Plant-Based Cooking Oils
Szabo Z, et al.
Foods (Basel, Switzerland), 11(2), 192-192 (2022)
Artifact-controlled quantification of folpet and phthalimide in food by liquid chromatography-high resolution mass spectrometry
Badoud F, et al.
Food Control, 91, 412-420 (2018)
資料
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.