Merck
1.01772
Supelco
石油エーテル
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
別名:
Petroleum ether, Petroleum spirit, Petroleum ether
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥8,260
2.5 L
¥15,800
¥8,260
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥8,260
2.5 L
¥15,800
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
NACRES:
NA.03
bp:
40-60 °C/1013 hPa
¥8,260
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
蒸気圧
350 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
SupraSolv®
フォーム
liquid
自己発火温度
250 °C (DIN 51794)
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-7.4 % (v/v)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
動粘度
0.45 cSt(20 °C)
bp
40-60 °C/1013 hPa
mp
<-80 °C
転移温度
flash point <-21 °C
密度
0.645-0.665 g/cm3 at 15 °C
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SupraSolv ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F
引火点(℃)
-22 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1017722500:
1017729010:
1017724000:
AR11017724000:
1017721000:
1017724004:
1017720000:
CO11017724000:
1017729030:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3