Merck
1.02817
Supelco
シクロヘキサン
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
別名:
Hexahydrobenzene, Hexamethylene, Naphthene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1900225
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191504
EC Index Number:
203-806-2
NACRES:
NA.03
bp:
80.7 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気密度
2.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
製品種目
SupraSolv®
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
500 °F
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
9 %
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
動粘度
1.26 cSt(20 °C)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
転移温度
flash point -18 °C
溶解性
0.05 g/L
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI Key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
詳細
SupraSolv ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体