Merck
1.04367
Supelco
Hexane
≥99% (GC), ACS reagent, EMSURE®
別名:
n-ヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH3
CAS番号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
203-777-6
NACRES:
NB.21
bp:
69 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
ヘキサン, for analysis EMSURE® ACS
グレード
ACS reagent
for analytical purposes
品質水準
蒸気密度
~3 (vs air)
蒸気圧
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
453 °F
有効性
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.005% Water
≤0.01% Aromatics (as benzene)
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
動粘度
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
転移温度
flash point -22 °C
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES記法
CCCCCC
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
アプリケーション
n-Hexane is used:
  • as a washing solvent for microcapsules.[1]
  • in reaction medium during polymerizations as a diluent for quick-drying paints, printing inks and adhesives.
関連事項
Discover EMSURE - to be more than sure!
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F
引火点(℃)
-22 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
ヘキサン puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
32293
ヘキサン
ヘキサン analytical standard
Supelco
52750
ヘキサン
Release of thyme oil from polylactide microcapsules
Isabel M M et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 50, 13752-13761 (2011)
関連コンテンツ
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf