Merck
1.04391
Supelco
Hexane
≥98% (GC), suitable for HPLC, LiChrosolv®
別名:
n-ヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH3
CAS番号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
203-777-6
NACRES:
NA.03
アッセイ:
≥98% (GC)
テクニック:
HPLC: suitable
bp:
69 °C (lit.)
蒸気圧:
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
製品名
ヘキサン, for liquid chromatography LiChrosolv®
蒸気密度
~3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
製品種目
LiChrosolv®
グレード
isocratic
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
453 °F
有効性
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
蒸発残留物質
≤1.0 mg/L
透過率
210 nm, ≥50%
220 nm, ≥85%
245 nm, ≥98%
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
動粘度
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
転移温度
flash point -22 °C
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LiChrosolv® solvents have high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level. This makes them ideal for reproducible separations.
アプリケーション
Solvent for chromatography applications including:
  • analysis of food products according to united states pharmacopeia (USP) methods
  • HPLC determination of foodstuffs
  • extraction of lactone flavors from fatty acid feedstocks
  • vitamin A analysis of fortified food matrices using UHPLC
  • Soxhlet extraction of plant materials for chromatographic separation
  • quantification of fat-soluble vitamins by HPLC-MS
  • detection of synthetic cannabinoids (SC) in e-liquids used in electronic cigarettes
  • analysis of SC in blood, urine and herbal blend samples
特徴および利点
  • packaged in glass bottles
  • offers high resolution, sensitivity and optimized peak baseline separation
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 98.0 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 1.0 mg/l
Water: ≤ 0.01 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 210 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 220 nm): ≥ 85 %
Transmission (from 245 nm): ≥ 98 %
Filtered by 0.2 µm filter
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1043919010:
1043915000:
1043912500:
TH11043914004:
GT1104391400A:
1043914004:
1043919030:
1043919185:
1043910000:
1043914008:
AR11043914000:
1043914000:
1043911000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
A single-host fermentation process for the production of flavor lactones from non-hydroxylated fatty acids
Marella ER, et al.
Metabolic engineering, 61, 427-436 (2020)
Vitamin A degradation in triglycerides varying by their saturation levels
Moccand C, et al.
Food Research International, 88, 3-9 (2016)
Modeling the impact of residual fat-soluble vitamin (FSV) contents on the oxidative stability of commercially refined vegetable oils
Nagy K, et al.
Food Research International, 84, 26-32 (2016)
5F-Cumyl-PINACA in `e-liquids? for electronic cigarettes: comprehensive characterization of a new type of synthetic cannabinoid in a trendy product including investigations on the in vitro and in vivo phase I metabolism of 5F-Cumyl-PINACA and its non-fluorinated analog Cumyl-PINACA
Angerer V, et al.
Forensic Toxicology, 37(1), 186-196 (2019)
Fatty acid composition and antioxidant potential of ten Cephalaria species
Sarikahya NB, et al.
Records of Natural Products, 9(1), 116-123 (2015)
資料
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.
プロトコル
Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.