BP
Ph. Eur.
USP
品質水準
蒸気圧
1.3 hPa ( 30 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
solid
自己発火温度
>400 °C
有効性
1410 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
mp
338 °C (sublimed; External MSDS)
溶解性
372 g/L (External MSDS)
密度
1.53 g/cm3 at 25 °C
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
保管温度
15-25°C
SMILES記法
Cl[NH4]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI Key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1011425000BWT:
1011429025:
CO1E1011425000:
1011429025BWT:
CO1E1011429025:
1011420001:
1011420750:
1011420000:
1011425000:
1011429028:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。