グレード
ACS reagent
品質水準
認証
ChP
NF
蒸気圧
<1 Pa ( 25 °C)
製品種目
EMPROVE® EXPERT
フォーム
solid
有効性
2840 mg/kg LD50, oral (rat)
pH
5 (100 g/L in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
溶解性
754-764 g/L
密度
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
850 kg/m3
アプリケーション
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Due to its low microbial and endotoxin limits, Ammonium sulfate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1282188336:
1282189100:
1282188010:
1282181001:
1282188012:
1282189012:
1282188100:
1282186600:
1282180003:
CO1E1282187025:
1282181000:
1282186601:
CO1I1282181001:
1282188029:
CO1H1282181001:
1282189029:
1282186025:
1282188500:
1282180001:
1282189010:
1282188010BWT:
1282187025:
1282180000:
1282188888:
1282180050:
CO1E1282181001:
1282185025:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。