11209
塩化アンモニウム
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
別名:
サルミアック
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
蒸気密度
1.9 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 160.4 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
フォーム
solid
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
不純物
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
thiocyanate (SCN), complies
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
損失
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH
4.6-6.0 (25 °C, 5%)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
微量陰イオン
bromide (Br-): in accordance
iodide (I-): in accordance
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤3 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI Key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
11209-BULK:
11209-6X1KG:
11209-25KG-H:
11209-VAR:
11209-65KG:
11209-6X2.5KG:
11209-1KG:4548173982946
11209-2.5KG:4548173982953