スキップする
A9434
塩化アンモニウム
Molecular Biology, suitable for cell culture, ≥99.5%
別名:
サルミアック
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
500 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥11,000
1 kg
カートの在庫状況を確認する
¥14,400
この商品について
化学式:
NH4Cl
CAS番号:
分子量:
53.49
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38050207
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
235-186-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4371014
Assay:
≥99.5%
Grade:
Molecular Biology
Form:
powder or crystals
¥11,000
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
1.9 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
assay
≥99.5%
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
anion traces
phosphate (PO43-): ≤2 ppm, sulfate (SO42-): ≤20 ppm
cation traces
Fe: ≤2 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES string
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Application
塩化アンモニウムは、以下のことに使用されます:
  • ベロ細胞におけるエンドソーム酸性化の阻害剤
  • 血管平滑筋細胞(VSMC)におけるオートファジー阻害剤
  • 精巣実質ホモジネート中の赤血球の除去および溶解
Biochem/physiol Actions
塩化アンモニウムは、窒素サイクルにおける 3 つの主要な成分のうちの 1 つです。塩化アンモニウムの投与は、クレアチニンと尿素のクリアランスを促進し、マウスにおいて代謝性アシドーシスを誘導します。過剰の塩化アンモニウムは、脳におけるクレブス回路を阻害し、アストロサイトにおいて ATP を枯渇させます。塩化アンモニウムは、エンドソーム-リソソーム系における酸性化を阻害します。塩化アンモニウムは、赤血球の溶解に使用される溶血試薬です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
0971801-455001-4560
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
crystalline powder
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (AT)
assay
≥99.0%
assay
≥98.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
JIS special grade
grade
SAJ first grade
anion traces
phosphate (PO43-): ≤2 ppm, sulfate (SO42-): ≤20 ppm
anion traces
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤2 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 塩化アンモニウム
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
A9434-500G:4.548173947341E12 + A9434-1KG:4.548173947334E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What are the dimensions of the bottles for the following SKUs: A9434-1KG (Ammonium chloride) and A7906-500G (Bovine Serum Albumin)?
    1 回答
    1. The dimensions for the bottles are as follows:
      A9434-1KG:
      • 1.5 L warm (WM), white (WHT), High Density Polyethylene (HDPE) bottle (BTL) with a red polypropylene cap.
      • Length: 125mm
      • Width: 125mm
      • Weight: 124g
      • Height: 220mm
      • Height with Cap: 224mm
      • Weight of the cap: 35g
      • Thread Diameter of cap: 80mm
      • Thread Type of cap: 80mm
      A7906-500G:
      • 2.5 L warm (WM), white (WHT), High Density Polyethylene (HDPE) bottle (BTL) with a red polypropylene cap.
      • Length: 127mm
      • Weight: 158g
      • Width: 127mm
      • Height: 280mm
      • Height with Cap: 284mm
      • Thread Diameter of cap: 80mm
      • Thread Type of cap: 80mm
      • Weight of cap: 39g