認証
NF
Ph. Eur.
品質水準
蒸気圧
0.05 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMPROVE® EXPERT
フォーム
liquid
自己発火温度
>300 °C
expl. lim.
1 % (v/v)
pH
4 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
bp
237 °C/1013 hPa
mp
16 °C
転移温度
flash point 130 °C
溶解性
0.68 g/L
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[O-]C(=O)CCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Due to its low microbial and endotoxin limits, Caprylic acid (Octanoic acid) Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
1001936028:
CO1E1001939023:
1001939200:
1001932500:
1001930250:
1001939023:
1001939025:
MX11001930250:
1001930000:
1001939010:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。