認証
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
品質水準
法規制遵守
FCC
蒸気圧
<1 Pa ( 25 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
fine powder
powder
有効性
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
粒径
(see specification)
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
135-152 °C
転移温度
flash point 173.9 °C
溶解性
880 g/L
密度
1.54 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI Key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Citric acid monohydrate powder Emprove® Essential is citric acid present in its monohydrate, powder form.
法的情報
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
345.0 °F - closed cup
引火点(℃)
173.9 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
CO1E1002439025:
1002430000:
1002431000:
1002439999:
1002431000BWT:
CO1E1002439029:
1002439028:
1002439025:
1002439026:
CO1E1002431000:
1002439029:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。