安全性情報
C-154
Supelco
(±)-カンナビシクロール(CBL) 溶液
1.0 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥78,100
¥78,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥78,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H30O2
CAS番号:
分子量:
314.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥78,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
cannabis testing
cannabis testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1C2(C3C(C(C3c4c1cc(cc4O)CCCCC)(C)C)CC2)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-13-11-15(22)17-16(12-13)23-21(4)10-9-14-18(21)19(17)20(14,2)3/h11-12,14,18-19,22H,5-10H2,1-4H3
InChI Key
IGHTZQUIFGUJTG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
この認証スパイク溶液®は、製薬研究、法医学的分析、または大麻(Cannabis)の効能試験および大麻ブレンドまたは食品製品の不純物プロファイリングにおけるHPLC、GC/MSまたはLC-MS/MS CBL検査用途に適しています。
(±)-カンナビシクロールは、太陽光または熱の存在下で二重結合が2 + 2環化して形成されるカンナビクロメン(CBC)の分解生成物です。
アプリケーション
溶液中の認証標準物質(CRM)は、以下の用途でも使用できます:
  • 分析法バリデーションに関する医薬品規制調和国際会議(ICH)三者ガイドラインに従った、HPLC-UV法によるバイオマスおよびさまざまな種類の大麻の抽出物中の11種類のカンナビノイドの多重分析
  • 32種類のCannabis Sativaサンプル中の11種類のカンナビノイドを測定するための超高速液体クロマトグラフィー(UHPLC)法とフォトダイオードアレイおよび質量分析検出器の組み合わせの開発と検証
  • イソクラティック高速液体クロマトグラフィー(HPLC)とダイオードアレイ検出器(DAD)の組み合わせを用いたさまざまな大麻製品からの13種類のカンナビノイドの分離と評価)
  • LC-MS/MSに基づく方法による血清サンプル同時測定からの18種類のカンナビノイドとその代謝物の同時測定
  • 大麻とヘンプマトリックスに関するAOACおよびASTMガイドラインに従った、液固抽出後のLC-MS/MSによる大麻および麻サンプル中の17種類のカンナビノイドの定量分析
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認定のもとで完全に特性評価済み
  • 安定性、均一性、濃度の正確度、不確定度、およびトレーサビリティーに関するデータを含む包括的な試験成績書(CoA)を添付
  • 正確度および有効期間を保証するためリアルタイム安定性試験により厳密に試験
  • 不確定度を最低限に抑えるため、適格な精密天秤を用いて重量測定により調製
  • 長期の有効期間のためアルゴン下でアンプルにフレームシール
  • ラボでの効率を改善するために、便利なDEA免除フォーマットで提供
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-154-1ML:4548174016480
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
A workflow for the sample preparation of hemp bud, hemp oil, chocolate, gummy, candy, and cream for the HPLC-PDA separation and analysis of 17 cannabinoids.
We offer a portfolio of cannabinoid CRMs such as THC and THCA, available as single component solutions or mixes, certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025 for accurate cannabinoid profiling and potency testing.
A complete workflow for the HPLC separation of 17 cannabinoids in different cannabis products using Ascentis® Express C18 Column in a shorter run time with retention time stability. Learn more here.
すべて表示
プロトコル
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.