Merck
C-113
Supelco
Cortisol-D4 (9,11,12, 12-D4) 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
コルチゾール-D4 (9,11,12,12-D4) 溶液, ヒドロコルチゾン-9,11,12,12-D4 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥77,890
¥77,890
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥77,890
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26D4O5
CAS番号:
分子量:
366.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥77,890
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C1([2H])[C@]([2H])(O)[C@@]2([2H])[C@@H](CCC3=CC(=O)CC[C@]23C)[C@@H]4CCC(O)(C(=O)CO)[C@@]14C
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i10D2,16D,18D
InChI Key
JYGXADMDTFJGBT-BJJKTIQHSA-N
詳細
コルチゾール-D4 (9,11,12、12-D4)は、糖質コルチコイド、コルチゾールの重水素化物です。この安定性のある標識された内部標準は、先天性副腎過形成(CAH)の新生児スクリーニングを目的としたLC-MS/MS (液体クロマトグラフィー質量分析法)による全血中コルチゾール濃度の定量化、および、クッシング症候群、アジソン病、およびシーハン症候群を含む、いくつかの疾患の判定を目的としたLC-MS/MSによる血清または血漿中濃度の定量化に適しています。
アプリケーション
この認定済みスパイキング溶液®は、臨床検査、診断検査、内分泌学からスポーツの検査まで、GC/MSおよびLC/MSの用途に適しています。溶液中の認証標準物質(CRM)は、以下の用途で内部標準としても使用できます:
  • ヒト汗サンプル中のコルチゾールの高速液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(HPLC-MS/MS)時の大気圧化学イオン化(APCI)および選択的反応モニタリング(SRM)によるコルチゾールの同定
  • 液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(LC-MS/MS)による48個の血清サンプル中のコルチゾールおよびコルチゾンの同時測定
  • 尿サンプル中の5種類のステロイド―遊離コルチゾール、コルチゾン、テトラヒドロコルチゾール、アロテトラヒドロコルチゾール、およびテトラヒドロコルチゾンを測定するためのLC-MS/MS法の開発および検証
  • 液体クロマトグラフィー-エレクトロスプレーイオン化-タンデム質量分析(LC-MS/MS)による103個の毛髪サンプル中のコルチゾール、コルチゾン、および硫酸デヒドロエピアンドロステロン(DHEAS)の多成分残留分析
  • サンプル調製に単純なタンパク質沈殿法を使用した、1年間の2860個の血清サンプルのコルチゾールの迅速LC-MS/MSに基づくアッセイ
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認定のもとで完全に特性評価済み
  • 安定性、均一性、濃度の正確度、不確定度、およびトレーサビリティーに関するデータを含む包括的な試験成績書(CoA)を添付
  • 正確度および有効期間を保証するためリアルタイム安定性試験により厳密に試験
  • 不確定度を最低限に抑えるため、適格な精密天秤を用いて重量測定により調製
  • 長期の有効期間のためアルゴン下でアンプルにフレームシール
  • ラボでの効率を改善するために、便利なDEA免除フォーマットで提供
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-113-CC:
C-113-1ML:4548173314860
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Juan P Sanabria-Mazo et al.
BMJ open, 10(7), e038107-e038107 (2020-07-28)
The IMPACT study focuses on chronic low back pain (CLBP) and depression symptoms, a prevalent and complex problem that represents a challenge for health professionals. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Brief Behavioural Activation Treatment for Depression (BATD) are effective
Helen V Ratajczak et al.
Future science OA, 1(4), FSO70-FSO70 (2016-12-30)
Measure biomarkers pertinent to autism in saliva from humans. At 7:30 PM (reading instructions) and 8:30 PM (hearing instructions), neurotypical adults (6 M, 6 F) each spat into tubes containing protease inhibitors. Cells were counted, samples aliquoted, frozen and thawed.
X Yang et al.
Cell death & disease, 5, e1308-e1308 (2014-06-27)
Chronic psychological stress has been demonstrated to play an important role in several severe diseases, but whether it affects disease therapy or not remains unclear. Mesenchymal stem cells (MSCs) have been demonstrated to have therapeutic potentials in treating tissue injury