Merck
C-045
Supelco
カンナビジオール 溶液
Cannabidiol solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
CBD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H30O2
CAS番号:
分子量:
314.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
製品C-045は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
cannabis testing
cannabis testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCc1cc(O)c([C@@H]2C=C(C)CC[C@H]2C(C)=C)c(O)c1
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18+/m0/s1
InChI Key
QHMBSVQNZZTUGM-ZWKOTPCHSA-N
遺伝子情報
human ... CNR1(1268)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このCertified Spiking Solution®は、法医学分析、臨床毒性学、尿中薬物検査、大麻の作用強度または不純物プロファイリング試験のための、HPLC、GC/MSあるいはLC-MS/MS法を用いたカンナビジオール試験法に適しています。
カンナビジオール(CBD)は、その非精神活性特性で知られるCannabaceae科の植物に見られる重要なカンナビノイドの1つです。前駆体であるカンナビジオール酸が光または熱の存在下で脱炭酸されると生成します。抗酸化作用、抗炎症作用、抗菌作用、神経保護作用、抗不安作用、抗けいれん作用など多彩な治療効果を示します。
アプリケーション
本認証標準物質(CRM)溶液は、以下の用途にも使用できます:
  • 逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)とダイオードアレイ検出器(DAD)による、油性マトリックス由来の4種類のカンナビノイドの定量
  • 高用量のカンナビジオールを投与したラットの全血サンプルを用いて、カンナビジオール、∆9-テトラヒドロカンナビノール、その代謝物を測定する液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(LC-MS/MS)に基づく手法の開発と検証
  • アイソクラティックRP-HPLCとUV検出による、さまざまなヘンプ(繊維または種子用大麻)油含有製品中のカンナビジオールとテトラヒドロカンナビノールの同時定量
  • 液液抽出(LLE)後のガスクロマトグラフィー-質量分析に基づく定量化による、毛髪サンプル中のΔ9-テトラヒドロカンナビノール、カンナビノール、カンナビジオールの多重分析
  • 市販の3種類の局所製剤中のカンナビジオールの超音波ガイド下抽出後のGC-MS測定
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認証下で十分に特性評価済み
  • 安定性、均一性、濃度の正確性、不確実性、トレーサビリティに関するデータが記載された包括的な分析証明書(CoA)を添付
  • 正確性および有効期間を保証するために、リアルタイム安定性試験により厳密な試験を実施
  • 不確実性を最小限に抑えるために、適切な精密天秤を用いた重量測定により調製
  • 長期保存用アンプルにはアルゴン下でフレーム密閉
  • ラボでの効率を改善するため利便性の高いDEA免除フォーマットでご用意
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-045-1ML:4548173315027
C-045-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R B Laprairie et al.
British journal of pharmacology, 172(20), 4790-4805 (2015-07-29)
Cannabidiol has been reported to act as an antagonist at cannabinoid CB1 receptors. We hypothesized that cannabidiol would inhibit cannabinoid agonist activity through negative allosteric modulation of CB1 receptors. Internalization of CB1 receptors, arrestin2 recruitment, and PLCβ3 and ERK1/2 phosphorylation
Raymond J M Niesink et al.
Addiction (Abingdon, England), 110(12), 1941-1950 (2015-08-04)
Between 2000 and 2005 the average percentage of Δ(9) -tetrahydrocannabinol (THC) in marijuana as sold in Dutch coffeeshops has increased substantially; the potency of domestic products (Nederwiet and Nederhasj) has particularly increased. In contrast with imported marijuana, Nederwiet hardly contained
Antonio Waldo Zuardi et al.
Current pharmaceutical design, 18(32), 5131-5140 (2012-06-22)
Δ(9)-tetrahydrocannabinol (Δ(9)-THC) is the main compound of the Cannabis Sativa responsible for most of the effects of the plant. Another major constituent is cannabidiol (CBD), formerly regarded to be devoid of pharmacological activity. However, laboratory rodents and human studies have
Alline Cristina Campos et al.
Psychopharmacology, 226(1), 13-24 (2012-09-26)
Cannabidiol (CBD) is a non-psychotomimetic constituent of Cannabis sativa plant that promotes antianxiety and anti-panic effects in animal models after acute systemic or intra-dorsal periaqueductal gray (DPAG) administration. However, the effects of CBD repeated administration, and the possible mechanisms involved
Antonio Waldo Zuardi
Revista brasileira de psiquiatria (Sao Paulo, Brazil : 1999), 30(3), 271-280 (2008-10-04)
The aim of this review is to describe the historical development of research on cannabidiol. This review was carried out on reports drawn from Medline, Web of Science and SciELO. After the elucidation of the chemical structure of cannabidiol in
資料
HPLC separates vitamin E acetate, THC, and CBD in vape products, providing accurate analysis of commercially available vape liquids.
ISO-certified cannabinoid CRMs, THC and THCA, available as single components or mixes, for accurate potency testing.
HPLC-DAD workflow analyzes 14 cannabinoids in hemp extracts in 10 minutes using Chromolith columns for robust performance.
A complete workflow for the HPLC separation of 17 cannabinoids in different cannabis products using Ascentis® Express C18 Column in a shorter run time with retention time stability. Learn more here.
すべて表示
プロトコル
マリファナ添加食品の有効性試験は、関連するマトリックスが複雑であるために分析ラボが直面している重要な問題です。そのような食品中の活性成分濃度は数ppmから3.5 ppthに及ぶことがあります。このアプリケーションでは、活性化合物を抽出、HPLC-UV分析した例を示します。
HPLC-UV analysis of active compounds in marijuana-infused edibles for potency testing; complex matrix requires precise methods.
Rapid potency testing of marijuana-infused edibles using LC/MS on a biphenyl stationary phase detected eleven cannabinoids.
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー