スキップする
C-142
カンナビゲロール酸 溶液
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
CBGA 溶液
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C22H32O4
CAS番号:
分子量:
360.49
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
Oc1c(c(cc(c1C(=O)O)CCCCC)O)C\C=C(\CCC=C(C)C)/C
InChI
1S/C22H32O4/c1-5-6-7-11-17-14-19(23)18(21(24)20(17)22(25)26)13-12-16(4)10-8-9-15(2)3/h9,12,14,23-24H,5-8,10-11,13H2,1-4H3,(H,25,26)/b16-12+
InChI key
SEEZIOZEUUMJME-FOWTUZBSSA-N
General description
この認証スパイク溶液®は、麻の効能試験または不純物プロファイル、医薬研究、および法医学分析アプリケーションのためのGC/MS、LC/MSまたはHPLCを用いたカンナビジオール酸試験法に最適です。 カンナビノイドのCerilliant溶液認証標準物質(CRMs)は便利で定量的なUS-DEA免除溶液様式およびカナダのお客様にはTK#S付きで提供されます。
カンナビゲロール酸(CBGA)は、C21テルペノフェノール化合物のクラスに属する、主要なカンナビノイドの1つです。非向精神薬カンナビノイドであるカンナビゲロール酸(CBGA)は、大麻中のTHCA、CBDA、およびCBCAカンナビノイドの前駆体です。カンナビゲロール酸は、癌や精神分裂病の治療に有効であることが報告されています。
Application
溶液中の認証標準物質(CRM)は、以下の用途でも使用できます:
  • 分析法バリデーションに関する医薬品規制調和国際会議(ICH)三者ガイドラインに従った、HPLC-UV法によるバイオマスおよびさまざまな種類の大麻の抽出物中の11種類のカンナビノイドの多重分析
  • 高圧液体クロマトグラフィー(HPLC)-ダイオードアレイ検出器 (DAD)に基づく大麻植物材料中の8種類のカンナビノイドの定量
  • 逆相高圧液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)とUV検出器の組み合わせを用いた麻サンプル中の8種類のカンナビノイドの測定
  • 液体クロマトグラフィー-エレクトロスプレーイオン化-QTrap-タンデム質量分析LC/ESI‐QTRAP‐MS/MSによる分析後の、成分としてヘンプシード、油、小麦粉を含む食品および飲料サンプルからの9種類のカンナビノイドの抽出
  • 誘導体化のためのシリル化およびエステル化後の麻の花序からの10種類の主要なカンナビノイドのガスクロマトグラフィー-質量分析(GC-MS)に基づく分析
  • カンナビジオールを多く含む13種類の市販製品中の主要なカンナビノイドの分析のためのUVおよびタンデム質量分析(MS/MS)検出と液体クロマトグラフィー(LC)の組み合わせ
Features and Benefits
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認定のもとで完全に特性評価済み
  • 安定性、均一性、濃度の正確度、不確定度、およびトレーサビリティーに関するデータを含む包括的な試験成績書(CoA)を添付
  • 正確度および有効期間を保証するためリアルタイム安定性試験により厳密に試験
  • 不確定度を最低限に抑えるため、適格な精密天秤を用いて重量測定により調製
  • 長期の有効期間のためアルゴン下でアンプルにフレームシール
  • ラボでの効率を改善するために、便利なDEA免除フォーマットで提供
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類
3 - Flammable liquids
引火点 (F)
55.0 °F - closed cup
引火点(°C)
12.8 °C - closed cup
適用法令
劇物
pdsc
第4類:引火性液体 + 第一石油類 + 危険等級II + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
C-142-1ML:4548173912530
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)