C220
C-220
1 of 10
Supelco
CRM40755
Terpene Mix A
C-045S
カンナビジオール 溶液
C-141
Cannabigerol 溶液
34053
Atrazine-d5
C-154
(±)-カンナビシクロール(CBL) 溶液
19349
TraceCERT® Multiresidue Pesticide Standard Mix #1
30639
TraceCERT® Multiresidue Pesticide Standard Mix #5
CRM40937
Terpene Mix B
PHR2625
Desosaminylazithromycin
PHR1608
ラクツロース
certified reference material
300
liquid
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Cannabidiol Cannabinol (-)-delta9-THC
ampule of 1 mL
Cerilliant®
1 mg/mL in methanol ((each analyte))
gas chromatography (GC): suitableliquid chromatography (LC): suitable
cannabis testing
multi-component solution
−20°C
Cannabis Standards
Cannabis Testing Products: Cultivator Solutions
Controlled Substances & Illicit Drug Standards
Reference Materials
Danger
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Eyes,Central nervous system
3 - Flammable liquids
WGK 2
49.5 °F - closed cup
9.7 °C - closed cup
第4類:引火性液体 アルコール類 危険等級II
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
C-220-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Is the product C-220-1ML of natural origin?
The C-220 product is of synthetic origin.