Merck
C-264
Supelco
(±)-Cannabicyclolic Acid (CBLA) solution
0.5 mg/mL (0.1% DIPEA, 0.05 Ascorbic Acid in Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
Cannabicyclolic Acid (CBLA) solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30O4
CAS番号:
分子量:
358.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
品質水準
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
0.5 mg/mL (0.1% DIPEA, 0.05 Ascorbic Acid in Acetonitrile)
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Cannabicyclolic Acid (CBLA) is a non-psychoactive cannabinoid found in Cannabis. This Certified Spiking Solution® is suitable for cannabicyclolic acid testing methods by GC/MS, LC/MS or HPLC for applications in testing of Cannabis potency or impurity profiling, pharmaceutical research, and forensic analysis. Cerilliant solution Certified Reference Materials (CRMs) of cannabinoids are supplied in a convenient, quantitative, US DEA-exempt solution format and with TK#s for Canadian customers.
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-264-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)