Merck
C-106
Supelco
コルチゾール 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
ヒドロコルチゾン 溶液, 17-ヒドロキシコルチコステロン, コルチゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥34,200
¥34,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥34,200
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥34,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ストレスホルモンとしても知られるコルチゾールまたはヒドロコルチゾンは、糖質コルチコイド(ステロイド)です。副腎から放出され、日周リズムの維持に関与しています。このホルモンは、先天性副腎過形成(CAH)の新生児スクリーニングを目的とした場合にはLC-MS/MS(液体クロマトグラフィー質量分析法)により全血中濃度が測定され、クッシング症候群、アジソン病、およびシーハン症候群を含む、いくつかの疾患の判定を目的とした場合にはLC-MS/MSにより血清または血漿中濃度が測定されます。
アプリケーション
この溶液中の認証標準物質(CRM)は、以下の用途でも使用できます:
  • ヒト唾液サンプル中のコルチゾールを測定するための直接競合酵素免疫測定法(DC-ELISA)基づく使い捨て型免疫センサーの開発
  • 液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(LC-MS/MS)法によるヒト毛髪サンプル中のコルチゾールの定量分析
  • 自動固相抽出 (SPE)法と液体クロマトグラフィー (LC)とエレクトロスプレーイオン化-タンデム質量分析 (ESI-MS3)の組み合わせによるヒト毛髪サンプル中のコルチゾールとコルチゾンの選択的で高感度な分析
  • LC-MS/MS法によるヒト尿サンプルのコルチゾール、コルチゾン、およびそれらの3種類のテトラヒドロ代謝物の多残留測定
  • イオン液体分散液-液マイクロ抽出(IL-DLLME)および液体クロマトグラフィーと紫外線/可視光(UV/Vis)検出の組み合わせによるコルチゾールおよびコルチゾンの測定のためのヒト唾液分析
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認定のもとで完全に特性評価済み
  • 安定性、均一性、濃度の正確度、不確定度、およびトレーサビリティーに関するデータを含む包括的な試験成績書(CoA)を添付
  • 正確度および有効期間を保証するためリアルタイム安定性試験により厳密に試験
  • 不確定度を最低限に抑えるため、適格な精密天秤を用いて重量測定により調製
  • 長期の有効期間のためアルゴン下でアンプルにフレームシール
  • ラボでの効率を改善するために、便利なDEA免除フォーマットで提供
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-106-1ML:4548173314822
C-106-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sanda Tesanović et al.
Collegium antropologicum, 37(2), 367-371 (2013-08-15)
We conducted this study to determine the degree of obesity influence on the hypoglycemic response of growth hormone and cortisol after weight loss of 5%. A total of 45 non-diabetic, male subjects followed in the outpatient endocrinological departments were divided
Maternal distress and childhood wheeze: mechanisms and context.
Anita L Kozyrskyj et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 187(11), 1160-1162 (2013-06-04)
Miriam Diane Lense et al.
American journal on intellectual and developmental disabilities, 118(3), 201-210 (2013-06-06)
Williams syndrome (WS) is a neurodevelopmental genetic disorder associated with high rates of anxiety and social issues. We examined diurnal cortisol, a biomarker of the stress response, in adults with WS in novel and familiar settings, and compared these profiles
I A Odeniyi et al.
Nigerian journal of clinical practice, 16(3), 269-272 (2013-06-19)
Cushing's syndrome results from chronic exposure to excessive circulating levels of glucocorticoids. To confirm the clinical suspicion, biochemical tests are needed. These biochemical tests include the measurement of excess total endogenous cortisol secretion assessed by 24-hour urinary free cortisol (UFC)
Benjamin P Casavant et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(25), 10111-10116 (2013-06-05)
Although the field of microfluidics has made significant progress in bringing new tools to address biological questions, the accessibility and adoption of microfluidics within the life sciences are still limited. Open microfluidic systems have the potential to lower the barriers
資料
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf