Merck
359025
Sigma-Aldrich
ジドデシルジメチルアンモニウムブロミド
98%
別名:
DDAB, ジメチルジドデシルアンモニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)11]2N(CH3)2(Br)
CAS番号:
分子量:
462.63
Beilstein:
3576662
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
157-162 °C (lit.)
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H56N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27(3,4)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-26H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
XRWMGCFJVKDVMD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ジドデシルジメチルアンモニウムブロミド(DDAB)は二本鎖陽イオン性界面活性剤です。
考えられる用途:
  • DDAB は、調整可能な数の層を有する明確に定めた多層小胞シリカを合成するための共界面活性剤として使用できます。
  • 金ナノクラスターおよびナノキューブを合成するための界面活性剤として。
  • これは、硫酸バリウムの合成のための組織化された反応微小環境として機能する過飽和逆ミセルおよびマイクロエマルジョンを形成します。
  • カルシウムモンモリロナイトは、直接的イオン交換を介して DDAB により修飾されることにより、熱的に安定な有機粘土を合成することが可能です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
359025-VAR:
359025-2G:
359025-10G:
359025-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thermally-induced formation of atomic Au clusters and conversion into nanocubes.
Jin R.
Journal of the American Chemical Society, 126(32), 9900-9901 (2004)
Sana Ghrab et al.
Environmental science and pollution research international, 25(19), 18251-18262 (2017-05-14)
Essential oils from aromatic plants are currently mentioned as suitable tools for excellent protection of stored grains from insect pest attacks. The present work aimed to study the processes of the synthesis insecticidal formulation with clay. The active terpenic compounds
XRD, TEM, and thermal analysis of Arizona Ca-montmorillonites modified with didodecyldimethylammonium bromide.
Sun Z.
Journal of Colloid and Interface Science, 408, 75-81 (2013)
R A Carvalho et al.
Journal of colloid and interface science, 354(2), 725-732 (2010-12-15)
NMR spectroscopy has been used to study and characterize the interactions in solution between β-CD and alkyl-α,ω-bis(dodecyldimethyl ammonium bromide) gemini surfactants with the following head-group spacer lengths: 2, 4, 6, 8, and 10. The application of the method of continuous
Effects of block length and structure of surfactant on self-assembly and solution behavior of block ionomer complexes.
Bronich TK.
Langmuir, 16(2), 481-489 (2000)