Merck
870700P
Avanti
Coenzyme A (free acid)
Avanti Research - A Croda Brand 870700P, powder
別名:
Coenzyme A (free acid)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥18,600
25 MG
¥25,700
¥18,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥18,600
25 MG
¥25,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H36N7O16P3S
CAS番号:
分子量:
767.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥18,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (870700P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (870700P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 870700P
アプリケーション
lipidomics
脂質タイプ
coenzymes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@](C(NCCC(NCCS)=O)=O)(C(C)(COP(O)(OP(O)(OC[C@H]([C@H]1OP(O)(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H]
InChI
1S/C21H36N7O16P3S/c1-21(2,16(31)19(32)24-4-3-12(29)23-5-6-48)8-41-47(38,39)44-46(36,37)40-7-11-15(43-45(33,34)35)14(30)20(42-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28/h9-11,14-16,20,30-31,48H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,25,26)(H2,33,34,35)
InChI Key
RGJOEKWQDUBAIZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Coenzyme A is structurally composed of 2-aminoethanethiol, pantothenic acid and phosphorylated adenosine phosphate.[1]
生物化学的/生理学的作用
Coenzyme A is a cofactor involved in acyl group transfer. It is essential for carbohydrate, lipid and protein metabolism. Coenzyme A acts as a cofactor for vitamin B coenzymes.[1]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870700P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870700P-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
870700P-10MG:
870700P-VAR:
870700P-25MG:
870700P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
General, Organic, and Biological Chemistry, 783-783 (2012)