詳細
cofactor for acyl transfer
アッセイ
≥85% (spectrophotometric assay)
フォーム
powder
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS
InChI Key
SYTRWOCXZXQBPW-CLVRNSBASA-M
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C3144-1G:
C3144-10MG:
C3144-100MG:
C3144-CP:
C3144-PM:
C3144-VAR:
C3144PROC:
C3144-500MG:
C3144-25MG:
C3144-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)