スキップする
ACOA-RO
Roche
アセチル補酵素A
85% (Enzymatic and Absorbance), 2% (lithium)
別名:
アセチル補酵素A, アセチルcoa
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥30,200
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥84,900
200 mg
カートの在庫状況を確認する
¥286,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
¥30,200
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
description
Chemical Formula: C23H35N7O17P3SLi3
assay
85% (Enzymatic and Absorbance)
form
solid
mol wt
Mr 809.6 (acetyl-CoA), Mr 827.4 (acetyl-CoA-Li3)
packaging
pkg of 010 mg (10101893001), pkg of 200 mg (11585371001), pkg of 050 mg (10101907001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
2% (lithium)
storage temp.
2-8°C
General description
アセチル補酵素A、トリリチウム塩
Application
放射性同位元素を用いて細胞抽出液中のCAT酵素活性をアッセイするために、アセチル補酵素Aが使用されます。細胞抽出液のCAT酵素活性により、アセチル補酵素Aからクロラムフェニコールへのアセチル基の転移が触媒されます。細胞抽出液のCAT活性を測定するために、多くのアッセイが開発されています。アセチル補酵素Aは、クエン酸シンターゼ活性の測定にも使用されています。
Biochem/physiol Actions
アセチル補酵素A(Ac-CoA)は解糖の最終産物であり、炭素化合物の代謝経路であるAc-CoA経路に関与しています。Ac-CoAはコレステロール合成において重要です。また、これはスペルミンやスペルミジンなどのポリアミンの脂肪酸生合成と異化にも関与しています。低レベルのAc-CoAは、グリア細胞における欠如やニューロン機能の喪失につながります。ケトン体とトリグリセリドは加水分解時にAc-CoAをもたらし、これにより間接的にヒストンのアセチル化が増加します。
Preparation Note
ワーキング溶液:至適溶媒:弱酸性pH(4~5)の水または水溶液。
保存条件(ワーキング溶液):-15~-25°C
50 mg/mLのリン酸緩衝液(pH 7)は、-15~-25°Cで3週間安定です。凍結していない溶液はただちに使用する必要があります。
Other Notes
ライフサイエンス研究専用です。診断にはご使用になれません。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)