Merck
C8754
Sigma-Aldrich
ピロリン酸チアミン
≥95%, powder
別名:
アノイリンピロリン酸, コカルボキシラーゼ, チアミンピロホスファートクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,010
5 G
¥12,700
25 G
¥48,700
100 G
¥126,000
¥9,010
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,010
5 G
¥12,700
25 G
¥48,700
100 G
¥126,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H19ClN4O7P2S
CAS番号:
分子量:
460.77
Beilstein:
3875902
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.54
¥9,010
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
製品名
ピロリン酸チアミン, ≥95%
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=C(CCOP(OP(O)(O)=O)(O)=O)SC=[N+]1CC2=C(N)N=C(C)N=C2.[Cl-]
InChI
1S/C12H18N4O7P2S.ClH/c1-8-11(3-4-22-25(20,21)23-24(17,18)19)26-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H4-,13,14,15,17,18,19,20,21);1H
InChI Key
YXVCLPJQTZXJLH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Sigmaのピロリン酸チアミンは、ラット組織から単離されたゴルジ層板の酵素を測定する基質として使用されています。[1]
チアミンピロリン酸塩は以下の用途に用いられています:
  • キトサンナノ粒子の調製に[2]
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)分析で、ビタミンB1およびその誘導体の標準として
  • [3]
  • 免疫蛍光法に[4]
生物化学的/生理学的作用
チアミンピロリン酸(TPP)は、リブロース-5-リン酸の切断を触媒するトランスケトラーゼの補酵素です。この反応により、D-グリセルアルデヒド-3-リン酸が生成されます。この反応では、リボース-5-リン酸、グリセルアルデヒド、またはグリコールアルデヒドなどのアクセプターアルデヒドを添加する必要があります。TPPは、′アクセプターアルデヒド′の存在下でヒドロキシピルビン酸を脱炭酸できます。[5]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C8754-25G:
C8754-5G:
C8754-BULK:
C8754-100G:
C8754-1G:
2530061:
C8754-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thiamine pyrophosphate, a coenzyme of transketolase
Racker E, et al.
Journal of the American Chemical Society, 75(4), 1010-1011 (1953)
Nucleosidediphosphatase activity in the Golgi apparatus and its usefulness for cytological studies.
A B NOVIKOFF et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 47, 802-810 (1961-06-15)
Michael Moulin et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(36), 14622-14627 (2013-08-21)
Thiamin (vitamin B1) is an essential micronutrient needed as a cofactor for many central metabolic enzymes. Animals must have thiamin in their diet, whereas bacteria, fungi, and plants can biosynthesize it de novo from the condensation of a thiazole and
Enhancement of thiamine release during synthetic mutualism between Chlorella sorokiniana and Azospirillum brasilense growing under stress conditions
Palacios OA, et al.
Journal of Applied Phycology, 28(3), 1521-1531 (2016)
Effects of anti-CD44 monoclonal antibody IM7 carried with chitosan polylactic acid-coated nano-particles on the treatment of ovarian cancer
Yang Y, et al.
Oncology Letters, 13(1), 99-104 (2017)
資料
Explore thiamine's impact on serum-free cell culture systems for biomanufacturing monoclonal antibodies.