スキップする
A2181
アセチルコエンザイムA リチウム塩
≥93% (HPLC)
別名:
アセチル-CoA, アセチル-S-CoA Li3
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mg
出荷予測2026年9月28日from市川市大町368
¥9,740
5 mg
出荷予測2026年9月28日from市川市大町368
¥17,200
10 mg
出荷予測2026年9月28日from市川市大町368
¥28,300
25 mg
出荷予測2026年9月28日from市川市大町368
¥60,000
100 mg
出荷予測2026年9月28日fromŽsìŽs‘å’¬368
¥174,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C23H38N7O17P3S · xLi+
CAS番号:
分子量:
809.57 (free acid basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥93% (HPLC)
Solubility:
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
¥9,740
出荷予測2026年9月28日詳細
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C23H38N7O17P3S.3Li/c1-12(31)51-7-6-25-14(32)4-5-26-21(35)18(34)23(2,3)9-44-50(41,42)47-49(39,40)43-8-13-17(46-48(36,37)38)16(33)22(45-13)30-11-29-15-19(24)27-10-28-20(15)30;;;/h10-11,13,16-18,22,33-34H,4-9H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,35)(H,39,40)(H,41,42)(H2,24,27,28)(H2,36,37,38);;;/q;3*+1/p-3/t13-,16-,17-,18+,22-;;;/m1.../s1
InChI key
FTRFBNATWBKIQU-JHJDYNLLSA-K
General description
この粉末は湿度感受性を有するので、乾燥させた状態で-20°Cで保存してください。
Application
アセチル補酵素Aは、細胞抽出物を0.1 μCi[14C]クロラムフェニコールおよび0.5 mMアセチル-CoAと共にインキュベートしてクロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼを測定するCATレポーターアッセイに適しています。
酵素によるアセチル基転移反応における必須の補助因子です。
Biochem/physiol Actions
遺伝子をコードするアセチル-CoAの変化は、アルツハイマー病および軽度認知障害と関連付けられています。遺伝子の欠損は一過性無呼吸を伴う筋無力症候群を引き起こします。
アセチルCoAは、酵素によるアセチル期転写反応における必須の補助因子であり、アシル基のキャリアでもあります。ミトコンドリアにおけるピルビン酸の酸化的脱炭酸反応、長鎖脂肪酸の酸化、特定のアミノ酸の酸化的分解のいずれかによって形成されます。アセチルCoAは、クエン酸回路(クレブス回路)の出発化合物です。また、脂質生合成における重要な前駆体であり、すべての脂肪酸の炭素の供給源にもなっています。アセチルCoAは、ピルビン酸カルボキシラーゼ活性を正に調節しています。神経伝達物質であるアセチルコリンの前駆体です。ヒストンアセチラーゼ(HAT)はアセチルCoAを、ヒストンおよび非ヒストンタンパク質の翻訳後アセチル化反応に用いられるアセチル基のドナーとして利用します。
Preparation Note
アセチルCoAは、脱イオン水に100 mg/mLで溶解します。アセチルCoAは、中性および弱酸性の溶液には可溶ですが、アルカリ性および強酸性の溶液中では加水分解されます。1回の使用量ずつに分注して保存された水溶液は、-20°Cでは2週間、-80°Cでは6ヵ月間安定しています。
酵素を用いて調製されています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A2056B1508L2659
description
≥93% (HPLC)
description
≥93% (HPLC), powder
description
≥90%
description
≥90% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥90%
assay
≥90% (HPLC)
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Gene Information
human ... CHAT(1103), HAT1(8520), KAT2A(2648), KAT2B(8850), KAT5(10524)
mouse ... HAT1(107435), KAT2A(14534), KAT2B(18519), KAT5(81601)
rat ... HAT1(296501), KAT2A(303539), KAT2B(301164), KAT5(192218)
Gene Information
human ... CHAT(1103), HAT1(8520), KAT2A(2648), KAT2B(8850), KAT5(10524)
mouse ... HAT1(107435), KAT2A(14534), KAT2B(18519), KAT5(81601)
rat ... HAT1(296501), KAT2A(303539), KAT2B(301164), KAT5(192218)
Gene Information
-
Gene Information
-
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
A2181-5MG: + A2181PROC: + A2181-500MG: + A2181-1MG: + A2181-100MG: + IA2181-BULK: + A2181-VAR: + A2181-25MG: + A2181-BULK: + A2181-10MG: + A2181-CP:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)