スキップする
E6754
エポキシ活性化セファロース6B
lyophilized powder
別名:
エポキシ活性化アガロース
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥105,000
この商品について
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
¥105,000
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
19-40 μmol per mL
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
Sepharose 6B
matrix active group
epoxy
matrix attachment
through epoxy to hydroxyl
matrix spacer
12 atoms
swelling
1 g swells to 3.0-5.0 mL
particle size
45—165 μm
storage temp.
2-8°C
General description
リガンドが遊離エポキシ基に結合している場合。結合は安定した非荷電エーテルです。
Application
Epoxy-activated-Sepharose(エポキシ活性化セファロース)は、アフィニティークロマトグラフィー、タンパク質クロマトグラフィー、および活性化/官能化マトリックスにおいて使用されます。Epoxy-activated-Sepharoseは、原核細胞で発現された口蹄疫ウイルス(FMDV)非構造タンパク質(NSP)3Bに対するモノクローナル抗体の作製およびB髄膜炎菌性疾患の研究のために使用されてきました。
Physical form
凍結乾燥粉末
Other Notes
リガンド:1,4-ビス(2:3-エポキシプロポキシ)ブタン
官能基:単エポキシ基
スペ-サ-:リガンドがフリ-のエポキシ基とカップリングする際は12原子のスペ-サ-が生じます。結合は安定な非荷電性のエ-テル結合です。
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P6649C91426B100
matrix
Sepharose 6B
matrix
-
matrix
Sepharose 4B
matrix
6% agarose
matrix active group
epoxy
matrix active group
-
matrix active group
cyanate or related structures
matrix active group
-
particle size
45—165 μm
particle size
-
particle size
45—165 μm
particle size
45-165 μm (wet)
form
lyophilized powder
form
aqueous ethanol suspension
form
lyophilized powder
form
suspension
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
E6754-5G: + E6754-1G: + E6754-15G: + E6754-BULK: + E6754-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)