アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (830856P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 830856P
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)O
InChI
1S/C37H73O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(38)43-33-35(34-44-46(40,41)42)45-37(39)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35H,3-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/t35-;/m1./s1
InChI Key
IAELRFKIVVBNTO-RUQJKXHKSA-M
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
830856P-VAR:
830856P-25MG:
830856P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック