フォーム
methanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (LM1504-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1504
濃度
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
アプリケーション
lipidomics
metabolomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI Key
VDNRHLFKICVCHS-ATJCMGOSSA-N
アプリケーション
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック