スキップする
A3221
ヨードアセトアミド
Single use vial of 56 mg
Iodoacetamide
1のうち2の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
別名:
IAA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 vials
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥29,000
この商品について
化学式:
ICH2CONH2
CAS番号:
分子量:
184.96
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.56
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-630-1
Beilstein/REAXYS Number:
1739080
MDL number:
¥29,000
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
packaging
vial of 56 mg (Single use)
storage condition
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. Keep locked up or in an area accessible
only to qualified or authorized persons.)
color
white to off-white
mp
92-95 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
suitability
suitable for LC-MS
application(s)
microbiology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)CI
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI key
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
General description
2-ヨードアセトアミドは、生化学、細胞培養、およびプロテオミクスの研究のためのペプチドマッピングによく使用されるチオール-アルキル化剤です。ヨード酢酸と同じように機能して、主にタンパク質のシステインのチオール基と共有結合することにより、ジスルフィド結合の形成を阻止します。この性質は、デユビキチナーゼ酵素(DUB)の阻害剤およびペプチダーゼ阻害剤としてのさまざまな用途、例えば二次元タンパク質電気泳動で横すじを減らして解像度を改善するためなどに不可欠です。また、タンパク質質量分析によるde novoペプチドシーケンシングのためのサンプル調製によく使用されています。
タンパク質のシステイン残基およびヒスチジン残基と特異的に相互作用し、リボヌクレアーゼなどの酵素に影響を及ぼします。ヒスチジンとはゆっくり反応する場合がありますが、その阻害特性はシステイン・プロテアーゼなどのプロテアーゼに関する研究に役立ちます。ヨードアセトアミドは、酵素を不可逆的に阻害することで知られ、また安定したタンパク質誘導体を形成できることから、タンパク質構造、タンパク質挙動、および酵素阻害の研究に有用です。
Application
ヨードアセトアミドは以下に使用されています:
  • タンパク質サンプルの酵素的ジスルフィド還元を防ぐため[1]
  • 細胞生物学の研究において、グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼを効果的に阻害してATP産生をブロックするため[1]
Biochem/physiol Actions
ヨードアセトアミドは、ペプチドシーケンシングにおけるシステイン残基のアルキル化試薬として機能します。活性部位にシステインを有する酵素の不可逆阻害剤です。ヒスチジン残基との反応速度はかなり遅くなりますが、その活性はリボヌクレアーゼの阻害に関与しています。
Features and Benefits
多数の研究用途に適した高品質化合物
Packaging
密閉アンプル入り。
Other Notes
私たちの生化学品ラインアップについて詳細な情報をご希望の場合は、このフォームに必要事項を入力してください。
Legal Information
Proteome Systemsとの連携のもと開発されたテクノロジーです。
Proteome Systems is a trademark of Proteome Systems Ltd
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
I5161407710I1149
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (NMR)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (NMR)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
crystalline solid
form
powder
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
methanol: 1:20, DMF: soluble, ethanol: soluble, water: soluble
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ヨードアセトアミド
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. what's the solubility in pure ethanol? Do you offer smaller aliquots?
    1 回答
    1. This product is currently only offered in the 56 mg pack size. The solubility is tested in acetone at 50 mg/mL and it is also listed as being soluble in water at 50 mg/mL. According to a literature review, it should also be soluble in ethanol, but a concentration is not stated so experimentation will be necessary to determine the optimal solubility parameters.
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. Cambridge
    • 1件のレビュー
    • 0件の投票
    星5/5個です。
    Does exactly as needed
    Used to alkylate protein after reducing, prior to a trypsin digestion. Very easy to reconstitute, 1 vial covers many samples (I use at 15mM, reconstitute to 1.5M, the volume I use covers 200 samples). Works very quickly, 15 mins in the dark at room temp. Always shows as having worked in results.
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?
  2. 1件の評価のみのレビュー