アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (857328P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 857328P
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OC[C@@H]1COP(O1)([O-])=O.[NH4+]
InChI
1S/C21H39O6P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)25-18-20-19-26-28(23,24)27-20;/h9-10,20H,2-8,11-19H2,1H3,(H,23,24);1H3/b10-9-;/t20-;/m1./s1
InChI Key
BQDHONSGIYYBPK-JGSYTFBMSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Interestingly, many of these cellular responses caused by cPA oppose those of LPA despite the activation of apparently overlapping receptor populations.
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
857328P-1MG:
857328P-BULK:
857328P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック