包装
pkg of 1 × 25 mg (860627P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860627P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860627P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H73NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h34-35,38-39H,3-33H2,1-2H3,(H,37,40)/t34-,35+/m0/s1
InChI Key
KZTJQXAANJHSCE-OIDHKYIRSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
Jan Code
860627P-BULK:
860627P-5MG:
860627P-25MG:
860627P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック