Merck
04482
Sigma-Aldrich
DEAE-デキストラン
average mol wt 150,000
別名:
Diethylaminoethyl-Dextran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.32
形状
powder
分子量
average mol wt 150,000
組成
nitrogen content, 2.5-4.5%
損失
≤10% loss on drying
保管温度
−20°C
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-8-13-11(12)10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI Key
LRNBWFXCDULFQF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Jan Code
04482-BULK:
04482-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.