アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 200 mg (850373P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850373P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850373P
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C56H112NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-55(58)62-52-54(53-64-66(60,61)63-51-50-57(3,4)5)65-56(59)49-47-45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h54H,6-53H2,1-5H3/t54-/m1/s1
InChI Key
XOAMGMFHUNHBEM-AXAMJWTMSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- in both short-chain micelles and longer-chain oriented multilayers and in Langmuir monolayers for structural studies of the human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) accessory protein[1]
- to compare cohesion/to study the effects of lipid cohesion on the thermally induced revaporization and dissolution of microbubble condensed droplets (MCDs)[2]
- to study its effects on non-amyloidogenic processing of amyloid precursor protein (APP) and to study the effects of the its carbon chain length on α-secretase activity[3]
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
850373P-VAR:
850373P-25MG:
850373P-BULK:
850373P-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)