アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 100 μg (850188P-100UG)
package of 1 × 500 μg (850188P-500UG)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
詳細
生物化学的/生理学的作用
包装
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850188P-500UG)
WGK
WGK 3
Jan Code
850188P-VAR:
850188P-100UG:
850188P-BULK:
850188P-500UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)