安全性情報
800100O
Avanti
18:1-2:0 DG
1-oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol, neat oil
別名:
1-(9Z-オクタデセノイル)-2-アセトイル-sn-グリセロール; DG(18:1(9Z)/2:0/0:0); OAG
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥28,800
25 MG
¥51,000
¥28,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥28,800
25 MG
¥51,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H42O5
CAS番号:
分子量:
398.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥28,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 10 mg (with screw cap (800100O-10mg))
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (800100O-25mg))
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 800100O
脂質タイプ
neutral glycerides
neutral lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O([C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)CO)C(=O)C
InChI
1S/C23H42O5/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)27-20-22(19-24)28-21(2)25/h10-11,22,24H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-/t22-/m0/s1
InChI Key
PWTCCMJTPHCGMS-YRBAHSOBSA-N
関連するカテゴリー
詳細
18:1-2:0 DGは、1-オレオイル-2-アセチル-sn-グリセロール(OADG)とも呼ばれ、膜透過性を有するジアシルグリセロール(DAG)の合成アナログです。[1]
アプリケーション
18:1-2:0 DG(1-オレオイル-2-アセチル-sn-グリセロール)は以下の用途に用いられています。
  • 好中球におけるスーパーオキシド産生の誘導[2]
  • 血小板活性化因子アセチルヒドロラーゼの基質として[3]
  • 副腎におけるプロテインキナーゼC(PKC)活性化因子として[4]
生物化学的/生理学的作用
18:1-2:0 DG(OAG)は、ホスホリパーゼC(PLC)阻害薬U73122によるグルコース取り込みの阻害を停止させます。[1]また、ミトコンドリア膜透過性遷移孔(MPTP)形成を阻害し、肺線維芽細胞における脂肪酸の放出と壊死を予防します。[5]OAGはプロテインキナーゼC(PKC)活性化因子です。[4]また、末梢動脈の化学受容体におけるTWIK関連酸感受性(TASK)様カリウムチャネルを阻害します。[6]OAGは、ヒト多形核白血球(PMNL)の5-リポオキシゲナーゼ(5-LO)を刺激します。[7]
包装
スクリューキャップ付き5 mL PTFEバイアル(800100O-10 mg)
スクリューキャップ付き5 mL PTFEバイアル(800100O-25 mg)
保管および安定性
ジアシルグリセロールは、PTFEライナーキャップ付きガラスバイアル中にクロロホルム溶液として-20°Cで保存すると便利です。本条件下においてアシル基移動は最小限に抑えられます。クロロホルム溶液を取り扱うときはプラスチック容器は避けてください。
その他情報
有効濃度:ほとんどの生物学的反応は、20~250 μM sn-1,2-ジオクタノイルグリセロールで飽和します。sn-1,2異性体のみが活性であるように見えます。
注意:短鎖ジアシルグリセロールは、多くの生体系における腫瘍促進性ホルボールジエステルの効果に類似した効果を有するため、その取扱いには特別な注意を払う必要があります。洗浄または廃棄する前に、溶液、容器およびその他の物品を1N NaOHで処理すると、ジアシルグリセロールが破壊されます。
細胞への送達:窒素気流を使用した、クロロホルム中のジアシルグリセロールの乾燥サンプル。残留物を適切な容量のエタノールまたはDMSOに溶解したのち、目的の水性媒体に希釈します。
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
800100O-25MG:
800100O-10MG:
800100O-BULK:
800100O-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
sn-1,2-dioctanoylglycerol: a Cell Permeable Diacylglycerol That Mimics Phorbol Diester Action on the Epidermal Growth Factor Receptor and Mitogenesis.
Davis RJ, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 260, 1562-1566 (1985)
J H Min et al.
Biochemistry, 38(39), 12935-12942 (1999-10-03)
Human plasma platelet activating factor acetylhydrolase (pPAF-AH) is a phospholipase A(2) that specifically hydrolyzes the sn-2 ester of platelet activating factor (PAF) and of phospholipids with oxidatively truncated sn-2 fatty acyl chains. pPAF-AH is bound to lipoproteins in vivo, and
J Eichhorn et al.
Biochemical and biophysical research communications, 282(2), 615-620 (2001-06-13)
Previously we have shown that the insulin receptor and phospholipase C-gamma1 physically interact in the 3T3-L1 adipocyte cell line. In this study, we investigated the ability of insulin and PDGF to stimulate PLC-gamma1 enzyme activity as measured by PI-(4,5)P(2) hydrolysis.
Christina Hörnig et al.
The Journal of biological chemistry, 280(29), 26913-26921 (2005-06-01)
5-Lipoxygenase (5-LO) catalysis is positively regulated by Ca2+ ions and phospholipids that both act via the N-terminal C2-like domain of 5-LO. Previously, we have shown that 1-oleoyl-2-acetylglycerol (OAG) functions as an agonist for human polymorphonuclear leukocytes (PMNL) in stimulating 5-LO
Exogenous sn-1,2-diacylglycerols Containing Saturated Fatty Acids Functions as Bioregulators of Protein Kinase C in Human Platelets.
Lapetina EG, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 260, 1358-1361 (1985)