The solubility for the product indicates that it is soluble in alcohol, dipropylene glycol, and slightly soluble in water. The estimated solubility in water is approximately 530 mg/L at 25°C.
サイズを選択してください
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
bp
166-167 °C/717 mmHg (lit.)
密度
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
cocoa; coffee; musty; vegetable; nutty
SMILES記法
Cc1nc(C)c(C)s1
InChI
1S/C6H9NS/c1-4-5(2)8-6(3)7-4/h1-3H3
InChI Key
BAMPVSWRQZNDQC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- RIFM 香料成分安全性評価、2,4,5-トリメチルチアゾール、CAS 登録番号 13623-11-5:香料に使用される 2,4,5-トリメチルチアゾールの包括的な安全性評価であり、ヒトの健康と環境への影響を評価し、食品および化粧品業界における関連性を強調しています(Api et al., 2024)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W332518-25G:
W332518-25G-K:4548173977102
W332518-BULK-K:
W332518-100G-K:4548173977089
W332518-1KG:
W332518-100G:
W332518-SAMPLE-K:
W332518-VAR-K:
W332518-1KG-K:4548173977096
W332518-SAMPLE:
この製品を見ている人はこちらもチェック