Merck
W205702
Sigma-Aldrich
Isoamyl alcohol
≥98%, FG
別名:
3-メチル-1-ブタノール, イソアミルアルコール, イソペンチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥15,400
8 KG
¥34,400
20 KG
¥71,100
¥15,400
出荷予定日2025年3月26日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥15,400
8 KG
¥34,400
20 KG
¥71,100
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
88.15
FEMA番号:
2057
Beilstein:
1718835
EC Number:
欧州評議会番号:
51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.003
NACRES:
NA.21
官能:
banana; oily; fruity; whiskey
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
¥15,400
出荷予定日2025年3月26日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
自己発火温度
644 °F
expl. lim.
1.2-9 %, 100 °F
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
banana; oily; fruity; whiskey
SMILES記法
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イソアミル・アルコールは、バナナ果実[1]、カランダ果実[2]および乳清スピリッツの主要な芳香/香料成分の1つとして特定されているラン藻の揮発性有機化合物[3]です。[4]
アプリケーション
  • Chemotaxis assay for evaluation of memory-like behavior in wild-type and Alzheimer′s-disease-like C.elegans models.: While not directly related to isoamyl alcohol, this study uses a methodology that can be adapted for studies involving isoamyl alcohol effects on cellular processes (Fang EF et al., 2023).
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
110.3 °F - closed cup
引火点(℃)
43.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W205702-BULK-K:
W205702-SAMPLE:
W205702-4KG-K:4548173282503
W205702-SAMPLE-K:
W205702-8KG:
W205702-800G-K:4548173282510
W205702-1KG:
W205702-VAR-K:
W205702-800G:
W205702-8KG-K:4548173282534
W205702-1KG-K:4548173282459
W205702-2.5KG-K:4548173282466
W205702-4KG:
W205702-20KG:
W205702-2.5KG:
W205702-20KG-K:4548173282480
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
L-leucine as a precursor of isoamyl alcohol and isoamyl acetate, volatile aroma constituents of banana fruit discs
Myers MJ, et al.
Phytochemistry, 9(8), 1693-1700 (1970)
Characterisation of volatile compounds in an alcoholic beverage produced by whey fermentation.
Dragone G, et al.
Food Chemistry, 112(4), 929-935 (2009)
Analytical aspects of cyanobacterial volatile organic compounds for investigation of their production behavior.
Fujise D, et al
Journal of Chromatography A, 1217(39), 6122-6125 (2010)
Volatile flavor constituents of Karanda (Carissa carandas L.) fruit.
Pino JA, et al.
J. Essent. Oil Res., 16(5), 432-434 (2004)
Rachel Posner et al.
Cell, 177(7), 1814-1826 (2019-06-11)
It is unknown whether the activity of the nervous system can be inherited. In Caenorhabditis elegans nematodes, parental responses can transmit heritable small RNAs that regulate gene expression transgenerationally. In this study, we show that a neuronal process can impact