Merck
W294004
Sigma-Aldrich
プロピレングリコール
≥99.5% (GC), FCC, FG
別名:
1,2-プロパンジオール, プロピレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥15,100
10 KG
¥27,500
25 KG
¥63,500
¥15,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥15,100
10 KG
¥27,500
25 KG
¥63,500
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
76.09
FEMA番号:
2940
Beilstein:
1340498
EC Number:
欧州評議会番号:
4212
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥15,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 175.320
FDA 21 CFR 176.180
FDA 21 CFR 176.210
FDA 21 CFR 184.1666
蒸気密度
2.62 (vs air)
蒸気圧
0.08 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
viscous liquid
自己発火温度
779 °F
expl. lim.
12.5 %
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロピレングリコールは、食品業界、例えば、固化防止剤、酸化防止剤、保水物質、着香料、乳化剤、安定剤、増粘剤等において幅広い用途が認められる脂肪族二価アルコールです。[1][2]
アプリケーション
  • ネッタイシマカ(双翅目:カ科)においてプロピレングリコールがグルコースの消化を致命的に阻害し、テルペノイドとの配合により魅力的な毒性の高い砂糖餌を強化:この研究では、蚊のグルコース消化を阻害するプロピレングリコールの応用を調査し、毒性の高い砂糖餌の強化による媒介生物制御への新たなアプローチを提案しています。テルペノイドとの相乗効果によりその影響が広がり、有害生物管理戦略に著しい進歩をもたらしました(Maes et al., 2024)。
  • 6 ~ 9 歳の児童における視覚、聴覚、嗅覚の作業記憶に対する嗅覚トレーニングの感覚間相互作用効果:この神経科学研究では、嗅覚トレーニングの演習にプロピレングリコールを使用し、感覚間情報処理に影響を及ぼす可能性を調査しています。有意な結果は得られなかったものの、感覚統合療法の評価に重要な知見を提供しています(Pieniak et al., 2024)。
  • 慢性のコーンスターチ摂取による思春期のプロピレングリコール毒性:この医学的ケーススタディでは、プロピレングリコールの過剰摂取に伴うリスクを取り上げ、その潜在的な毒性作用に焦点を当てています。この研究は、食品中の化学添加物に対する規制の精査と一般市民の意識向上の必要性を強く訴えるものとなっています(Downey et al., 2024)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
W294004-SAMPLE:
W294004-25KG:
QW294004-BULK-K:
W294004-25KG-K:
W294004-10KG-K:
W294004-BULK-K:
W294004-BULK:
W294004-1KG:
W294004-VAR-K:
W294004-1KG-K:
W294004-10KG:
W294004-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Handbook of Preservatives, 508-508 (2004)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 2, 2347-2347 (1997)
Bahareh Eftekharzadeh et al.
Nature communications, 10(1), 3562-3562 (2019-08-10)
Molecular chaperones such as Hsp40 and Hsp70 hold the androgen receptor (AR) in an inactive conformation. They are released in the presence of androgens, enabling transactivation and causing the receptor to become aggregation-prone. Here we show that these molecular chaperones
R S Rajasenan et al.
Toxicology and applied pharmacology, 135(1), 89-99 (1995-11-01)
Engrafting components of human immune systems in severe combined immunodeficient (SCID) mice has been utilized to investigate the pathogenesis of several human autoimmune diseases and may provide a model for studying idiosyncratic drug toxicity. The purpose of this investigation was
Gai Ling Li et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 84(1-2), 49-57 (2002-10-26)
To achieve a therapeutical effect of the anti-Parkinson's drug R-apomorphine via iontophoresis delivery, enhancement strategies in vitro were explored using three structurally related enhancers, lauric acid (LA), dodecyltrimethylammonium bromide (DTAB) and Laureth-3 oxyethylene ether (C(12)EO(3)). Human stratum corneum and shed
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf