Merck
A6877
Sigma-Aldrich
アガロース
Medium EEO, for molecular biology
別名:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose ME
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105317
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
algae (marine)
品質水準
グレード
for molecular biology
タイプ
Type II
フォーム
powder
不純物
≤10% moisture content
EEO
0.16-0.19
転移温度
congealing temperature 34.5-37.5 °C (1.5% gel)
ゲル強度
≥1000 g/cm2 (1.0% gel)
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI Key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アガロースは、寒天または寒天生産性を有する海藻から抽出されるポリマーです。この精製された直線状ガラクタン親水コロイドは、α-(1→3)およびβ-(1→4) グリコシド結合によって結合されたD-ガラクトースおよび3,6-アンヒドロ-L-ガラクトース単位の交互コポリマーからなります。アガロースは高い生体適合性を有し、その力学特性と拡散特性は種々に異なります。
アプリケーション
アガロースは以下の用途に用いられています:
  • ゲル電気泳動
  • プラークアッセイの重層培地として2x補充MEM培地とともに使用される2xアガロース溶液の調製
  • パラコクシジオイデス症の免疫拡散試験
アナリシスノート
以下は、アガロースに関する特性のリストです:
硫酸塩含量 - 硫酸塩は存在する主要なイオン基であるため、純度の指標として使用されます。
ゲル強度 - ゲルを破壊するためにゲルに加えなければならない力。
ゲル化点 - アガロース水溶液が冷えてゲルが生成する温度。アガロース溶液は、液体からゲルへの転移時にヒステリシスを示します。すなわち、それらのゲル化点は融解温度と同じではありません。
電気浸透(EEO)- ゲルの中を通り抜ける液体の動き。アガロースゲルのアニオン基はマトリックスに固定されて動けませんが、解離できるカウンターカチオンはマトリックスのカソードに向かって移動するため、EEOが起こります。通常、生体高分子の電気泳動の動きはアノードに向かうため、EEOは内部対流のために分離を乱す場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A6877-VAR:
A6877-25G:4548173217017
A6877-BULK:
A6877-5G:4548173217048
A6877-100G:4548173216973
A6877-500G:4548173217024
A6877-10G:4548173216980
A6877-1KG:4548173216997
A6877-50G:4548173217031
A6877-250G:4548173217000
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Millipore
Millipore
1.16801
Agarose
Production of Paracoccidioides brasiliensis exoantigens for immunodiffusion tests.
De Camargo Z, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 26(10), 2147-2151 (1988)
A 16S rRNA-based DNA probe and PCR method specific for Listeria ivanovii
Wang R, et al.
FEMS Microbiology Letters, 106(1), 85-92 (1993)
A new method of screening of the silkworm egg with multiprimer PCR
Meena R, et al.
Journal of Invertebrate Pathology, 82(3), 148-151 (2003)
A feline kidney cell line-based plaque assay for feline calicivirus, a surrogate for Norwalk virus
Bidawid S, et al.
Journal of Virological Methods, 107(2), 163-167 (2003)
Gregory Gegembauer et al.
PLoS neglected tropical diseases, 8(7), e2986-e2986 (2014-07-18)
Paracoccidioides lutzii is a new agent of paracoccidioidomycosis (PCM) and has its epicenter localized to the Central-West region of Brazil. Serological diagnosis of PCM caused by P. lutzii has not been established. This study aimed to develop new antigenic preparations