Merck
W314900
Sigma-Aldrich
2-エチル-3(5または6)-ジメチルピラジン、異性体混合物
≥95%, FG
別名:
2-エチル-3,5(または6)-ジメチルピラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥23,400
250 G
¥23,800
1 KG
¥139,000
¥23,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥23,400
250 G
¥23,800
1 KG
¥139,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N2
CAS番号:
分子量:
136.19
FEMA番号:
3149
欧州評議会番号:
2246
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
14.100
NACRES:
NA.21
¥23,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.5015 (lit.)
bp
180-181 °C (lit.)
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
chocolate; hazelnut; nutty; peanut; roasted
SMILES記法
CCc1ncc(C)nc1C.CCc2nc(C)cnc2C
InChI
1S/2C8H12N2/c1-4-8-7(3)10-6(2)5-9-8;1-4-8-7(3)9-5-6(2)10-8/h2*5H,4H2,1-3H3
InChI Key
BOFLOMVCGPWPQC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
異性体の混合物である2-エチル-3(5または6)-ジメチルピラジンは、Maillard(メイラード)反応およびセリンとスレオニンの熱分解により生成された焙煎食品に通常認められる芳香活性ピラジン化合物です。[1]
アプリケーション
  • 電子鼻、電子舌、ガスクロマトグラフィーイオン移動度分光法に基づく、中国各地のソースがけポークの風味プロファイルの特性評価:Yuan らによるこの研究では、ガスクロマトグラフィーイオン移動度分光法などのさまざまな感覚的技術やクロマトグラフィー技術を用いてソースがけポークの風味プロファイルを特性評価しています。2-エチル-3,5(6)-ジメチルピラジンなど、風味プロファイル全体に寄与する主要な香気化合物を特定しています(Yuan et al., 2024)。
  • 多段階クロマトグラフィー技術と熱伝達解析による、ロースト羊肉の揮発性(非)化合物の形成に対するノンフライロースト技術の熱処理時間の影響:Liu らは、異なる熱処理時間が羊肉のローストにおける揮発性および非揮発性化合物の生成にどのような影響を与えるかを調査し、主要な香りの要因のひとつとして 2-エチル-3,5(6)-ジメチルピラジンを挙げています(Liu et al., 2023)。
  • メタボロミクスと感覚組織学的手法を用いた燻し乾燥が六安瓜片茶の味と香りに及ぼす影響の調査′:Zhang らは、燻し乾燥が六安瓜片茶の香りや味にどのような影響を与えるかを調査し、2-エチル-3,5(6)-ジメチルピラジンを重要な香気化合物として同定しました′(Zhang et al., 2024)。
  • 武夷岩茶の複雑な香りを解明:肉桂種と水仙種の感覚属性と臭気活性化合物の比較試験:Wang らによるこの比較試験では、武夷岩茶の感覚属性と臭気活性化合物を調査し、香りのプロファイルにおける 2-エチル-3,5(6)-ジメチルピラジンの役割を強調しています(Wang et al., 2024)。
  • センソミクス・アプローチの応用による凍頂烏龍茶の主要な香り成分の特性:Wang らは、東頂烏龍茶の主要な香り成分を特性化し、その独特な香りプロファイルの主な要因のひとつとして 2-エチル-3,5(6)-ジメチルピラジンを同定しました(Wang et al., 2023)。
生物化学的/生理学的作用
5 ppmで味覚があります。
その他情報
天然存在状況:バ-レ-種タバコ, バ-ジニア種タバコ, ココア, コ-ヒ-, 調理済み牛肉, ピ-ナッツ, スイスチ-ズ。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F
引火点(℃)
69 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W314900-VAR-K:
W314900-250G-K:
W314900-100G-K:
W314900-1KG-K:
W314900-BULK-K:
W314900-100G:
W314900-1KG:
W314900-250G:
W314900-SAMPLE-K:
W314900-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Model reactions on roast aroma formation.
Baltes W & Bochmann G.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 184(6), 485-493 (1987)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 57-57 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)