Merck
Z678406
Preciflowペリスタポンプ
AC/DC input 110 V AC, US 2-pin plug
別名:
チュービングポンプ, マルチフローポンプ, 蠕動性ポンプ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥347,400
¥347,400
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥347,400
About This Item
UNSPSCコード:
41105102
NACRES:
NB.79
¥347,400
Check Cart for Availability
詳細
non-programmable
メーカー/製品名
Lambda Laboratory Instruments
パラメーター
0.000167-10 mL/min flow rate
適合性
suitable for (fermentation, bio cultures, chemical synthesis; fraction collection)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
従来のペリスタルティックポンプは一般的に使用過程において中断の必要があります。時間経過とともに流速が減少したり、吸引、またチューブの機械的破裂により、時間とお金を失うことになります。Preciflowペリスタルティックポンプは、20年の実験室での経験の結果から開発され、市場の他のポンプに見られる欠点を体系的に排除しました。その結果、実際的、正確、経済的で信頼のおけるポンプとなり、このクラスでは最もコンパクトです。
5 mのシリコンチューブ(3/5 mm)付き。
  • ベアリング付きのローラーの交換により、摩擦と機械的ひずみが減少し、結果的によりよいポンプの効率が得られ、チューブの使用期限を大幅に延長できます。
  • 非対称のポンプヘッドは脈動を減少させます。
  • マイクロプロセッサ付きステッピングモーターは、ポンプの電源のオンオフの間、慣性を生じず、流速の高い正確性を保証します。
  • 小さい設置面積なので、卓上のスペースを節約できます。
All LAMBDAペリスタルティックポンプは同様の以下の特徴を持っています:
  • 0:1000の範囲でのデジタルスピードコントロール
  • アナログリモートコントロールON/OFFおよびフルレンジスピードコントロール(0~10 V)
  • RS 485インターフェース(オプション)
  • 非常に小さな寸法:10.5(W) × 9.5(H) × 10.5(D) cm
  • 非常に静かな運転
  • メインはスイッチング電源90-240 V/AC、50-60 Hzに差込み、アウトプットは12 V/DC
  • 長寿命で、ストッパーなしの低価格チュービング
  • 安全性はCEおよびIEC 1010/1準拠
All LAMBDAペリスタリティックポンプは以下の自動アプリケーションに使用できます:
  • 発酵
  • バイオ培養
  • 化学合成
  • フラクションコレクション
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the maximum viscosity of the liquid this pump can be used for? What is the associated flow rate with this maximum viscosity?
    1 回答
    1. The Preciflow peristaltic pump is suitable for moderately viscous liquids, such as sunflower oil, and may not be suitable for highly viscous products. The manufacturer has not determined the impact of flow rate with viscous liquids. This is a product of Lambda Laboratory Instruments. See the link below to review the supplier options, including more powerful pumps that would be best suited for highly viscous liquids.
      https://www.lambda-instruments.com/peristaltic-pumps/