Merck
T400
Sigma-Aldrich
DL-酒石酸
ReagentPlus®, 99%
別名:
DL-2,3-ジヒドロキシブタン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOC(CHOH)2COOH
CAS番号:
分子量:
150.09
Beilstein:
1725148
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
mp
210-212 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
InChI Key
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
DL-酒石酸は以下に使用できます:
  • イミダゾリウムイオン性液体合成用の弱酸としてDebus–Radziszewski反応において。
  • X線吸収体として使用するビスマス薄膜合成用の電気化学析出法における添加剤として。
  • ナノ結晶性酸化インジウム錫(ITO)粉末合成用の錯体形成剤として。
  • 酸化重合反応によるポリアニリン・ナノファイバーおよびナノチューブ合成用のドーパントとして。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アプリケーション
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
410.0 °F - closed cup
引火点(℃)
210 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T400-100G:
T400-25G:
T400-BULK:
T400-VAR:
T400-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Microstructure and electrical transport in electrodeposited Bi films.
Moral-Vico J, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 832(49), 40-47 (2019)
Green Imidazolium Ionics-From Truly Sustainable Reagents to Highly Functional Ionic Liquids.
Troger-M?ller S, et al.
Chemistry?A European Journal , 23(49), 11810-11817 (2017)
Transparent and conducting ITO thin films by spin coating of an aqueous precursor solution.
Sunde TOL, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(31), 15740-15749 (2012)
The unique role of DL-tartaric acid in determining the morphology of polyaniline nanostructures during an interfacial oxidation polymerization.
Sun Q and Deng Y
Materials Letters, 62(12-13), 1831-1834 (2008)
Andrea Bencini et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(84), 10428-10430 (2012-09-18)
A chiral ditopic polyammonium receptor featuring two [9]aneN(3) moieties separated by a (S)-BINOL linker is able to selectively bind and sense in water (S,S)-tartaric acid over its (R,R)/meso forms.