Merck
G004665
HPLCによる酒石酸エナンチオマーの微量分析、Astec® CLC-D
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Astec CLC-D, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53023AST)
mobile phase: 3 mM copper sulfate, pH 3.2
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 5 mg/mL in water
適合性
application for HPLC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    DL-Tartaric acid, ≥99%
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)