Merck
P5397
Sigma-Aldrich
n-プロピオニルコエンザイムA リチウム塩
≥85%
別名:
n-Propionyl CoA lithium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥38,200
10 MG
¥65,000
25 MG
¥129,000
¥38,200
在庫あり詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥38,200
10 MG
¥65,000
25 MG
¥129,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H40N7O17P3S
CAS番号:
分子量:
823.60
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
¥38,200
在庫あり詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
yeast
品質水準
アッセイ
≥85%
フォーム
powder
溶解性
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Li].[P](=O)(O[P](=O)(OCC([C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)CC)(C)C)O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O[P](=O)(O)O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)O
InChI
1S/C24H40N7O17P3S.Li/c1-4-15(33)52-8-7-26-14(32)5-6-27-22(36)19(35)24(2,3)10-45-51(42,43)48-50(40,41)44-9-13-18(47-49(37,38)39)17(34)23(46-13)31-12-30-16-20(25)28-11-29-21(16)31;/h11-13,17-19,23,34-35H,4-10H2,1-3H3,(H,26,32)(H,27,36)(H,40,41)(H,42,43)(H2,
詳細
プロピオニル-CoAは、イソロイシン、バリンおよびメチオニン異化の最終産物として得られます。[1]メチルアスパラギン酸サイクルに必須の化合物です。[2]分岐鎖アミノ酸およびコレステロールからもプロピオニル-CoAが生じます。[3]プロピオニル-コエンザイムA(CoA)は、プロピオン酸のコエンザイムA誘導体です。[4]プロピオニル-CoAは、奇数鎖脂肪酸のβ-酸化で生じます。
生物化学的/生理学的作用
コエンザイムAはアシル基キャリア、すなわちアセチルCoAとして機能します。 プロピオニルコエンザイムA(プロピオニル-CoA)は、細菌に含まれるプロピオニルコエンザイムAカルボキシラーゼ複合体の特徴付けおよび研究に使用できます。プロピオニル-CoAは、メチルイソクエン酸リアーゼの特異性およに動態の研究に使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P5397-BULK:
P5397-25MG:
P5397-10MG:
P5397-VAR:
P5397-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M A Luttik et al.
Journal of bacteriology, 182(24), 7007-7013 (2000-11-28)
The Saccharomyces cerevisiae ICL1 gene encodes isocitrate lyase, an essential enzyme for growth on ethanol and acetate. Previous studies have demonstrated that the highly homologous ICL2 gene (YPR006c) is transcribed during the growth of wild-type cells on ethanol. However, even
Propionyl coenzyme A (propionyl-CoA) carboxylase in Haloferax mediterranei: indispensability for propionyl-CoA assimilation and impacts on global metabolism
Hou J, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 81(2), 794-804 (2015)
TetR family transcriptional regulator PccD negatively controls propionyl coenzyme A assimilation in Saccharopolyspora erythraea
Xu Z, et al.
Journal of Bacteriology, 199(20), e00281-e00217 (2017)
Production of 3-Hydroxypropionic Acid via the Propionyl-CoA Pathway Using Recombinant Escherichia coli Strains
Luo H, et al.
Testing, 11(5), e0156286-e0156286 (2016)
Atanas V Demirev et al.
Journal of microbiology (Seoul, Korea), 49(3), 407-412 (2011-07-01)
Acyl-CoA carboxylases (ACC) are involved in important primary or secondary metabolic pathways such as fatty acid and/or polyketides synthesis. In the 62 kb fragment of pccB gene locus of Streptomyces toxytricini producing a pancreatic inhibitor lipstatin, 3 distinct subunit genes