Merck
418064
Sigma-Aldrich
tert-ブチルヒドロペルオキシド 溶液
5.0-6.0 M in nonane
別名:
1,1-ジメチルエチル ヒドロペルオキシド, 2-ヒドロペルオキシ-2-メチルプロパン, TBHP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 ML
¥26,700
¥26,700
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 ML
¥26,700
About This Item
化学式:
(CH3)3COOH
CAS番号:
分子量:
90.12
Beilstein:
1098280
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥26,700
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
5.0-6.0 M in nonane
不純物
<4% water
屈折率
n20/D 1.399
密度
0.817 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(2,3)6-5/h5H,1-3H3
InChI Key
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
有機過酸化物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
418064-250ML:
418064-BULK:
418064-50ML:4548173957340
418064-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Aldrichimica Acta, 12, 63-63 (1979)
Qiong Tang et al.
Ultrasonics sonochemistry, 20(5), 1168-1175 (2013-03-30)
This work investigated the ultrasonic assisted oxidative desulfurization of bunker-C oil with TBHP/MoO3 system. The operational parameters for the desulfurization procedure such as ultrasonic irradiation time, ultrasonic wave amplitude, catalyst initial concentration and oxidation agent initial concentration were studied. The
Yury Minko et al.
Nature protocols, 8(4), 749-754 (2013-03-23)
This protocol describes a new approach for the preparation of stereodefined trisubstituted chiral enolate species, avoiding conventional asymmetric enolization of carbonyl compounds. This protocol was developed as a single-flask synthetic sequence and therefore does not require isolation or purification of
Qicai Xue et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(35), 3700-3702 (2013-03-29)
A new synthetic approach toward direct C-N bond formation through sp(3) C-H activation has been developed under metal-free conditions. Both primary and secondary benzylic C-H substrates could react smoothly with various amines to give only mono-amination products with good to
Younghwa Kim et al.
Food chemistry, 137(1-4), 136-141 (2012-12-04)
Oligomeric and polymeric procyanidins have been reported to possess different antioxidant capacities. However, the intracellular antioxidant mechanisms of oligomeric and polymeric procyanidins are still poorly understood. In this study, we evaluated the cytoprotective effects of the oligomeric procyanidin fraction (OPF)