Merck
M1000
Sigma-Aldrich
L-(−)-リンゴ酸
≥95% (titration)
別名:
(S)-(−)-2-ヒドロキシコハク酸, L-ヒドロキシブタン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥6,500
500 G
¥20,400
1 KG
¥31,600
¥6,500
単価¥8,570割引24%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥6,500
500 G
¥20,400
1 KG
¥31,600
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
134.09
Beilstein:
1723541
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,500
単価¥8,570割引24%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95% (titration)
フォーム
powder
pKa (25 °C)
(1) 3.46, (2) 5.10
mp
101-103 °C (lit.)
溶解性
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
SMILES記法
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI Key
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-リンゴ酸は、主に酸っぱい果物と未熟な果物に見られる、自然に発生したリンゴ酸の異性体です。[1]
アプリケーション
L-(-)-リンゴ酸は、
  • ジエチル(S)-リンゴ酸塩[2]
  • エチル(R)-2-ヒドロキシル-4-ブタン酸フェニル[3]
  • エチル(S)-2-ヒドロキシル-4-ブタン酸フェニル[3]
  • D-ホモフェニルアラニン・エチル・エステル塩酸塩[3]
  • フロ[3,2-i]インドリジンの調合に使用されることがあります。[4]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M1000-VAR:
M1000-BULK:
2540032:
M1000-5G:
M1000-10MG-KC:
M1000-100G:
M1000-1KG:
M1000-25G:
M1000-500G:
M1000-10MG:
2013050:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Asymmetric synthesis of furo [3, 2-i] indolizines from L-malic acid.
Lee YS, et al.
Tetrahedron, 55(15), 4631-4636 (1999)
A stereospecific synthesis of (-)-Bestatin from L-malic acid.
Norman BH and Morris ML.
Tetrahedron Letters, 33(45), 6803-6806 (1992)
Lei Shi et al.
Science (New York, N.Y.), 368(6497) (2020-05-23)
Although perovskite solar cells have produced remarkable energy conversion efficiencies, they cannot become commercially viable without improvements in durability. We used gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) to reveal signature volatile products of the decomposition of organic hybrid perovskites under thermal stress.
A practical synthesis of ethyl (R)-and (S)-2-hydroxy-4-phenylbutanoate and D-homophenylalanine ethyl ester hydrochloride from L-malic acid.
Lin WQ, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(11), 1583-1587 (2001)
Mc Murry JE
Organic Chemistry , Biological Approach (2016)
プロトコル
Enzymatic Assay of Fumarase