Merck
W304412
Sigma-Aldrich
L(+)-酒石酸
natural, ≥99.7%, FCC, FG
別名:
(2R,3R)-(+)-酒石酸, L-トレアル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
150.09
FEMA番号:
3044
Beilstein:
1725147
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
8.018
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
Vitis vinifera
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 163.110
FDA 21 CFR 163.111
FDA 21 CFR 163.112
FDA 21 CFR 184.1099
蒸気密度
5.18 (vs air)
アッセイ
≥99.7%
自己発火温度
797 °F
mp
170-172 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChI Key
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
W304412-BULK-K:
W304412-VAR-K:
W304412-10KG-K:
W304412-SAMPLE-K:
W304412-1KG-K:
W304412-5KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
L(+)-酒石酸 Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1472
L(+)-酒石酸
DL-酒石酸 ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
T400
DL-酒石酸