Merck
240176
Sigma-Aldrich
DL-リンゴ酸
DL-Malic acid
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
(±)-2-ヒドロキシコハク酸, DL-ヒドロキシブタン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥1,400
250 G
¥2,680
¥1,400
単価¥1,800割引22%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥1,400
250 G
¥2,680
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
134.09
Beilstein:
1723539
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥1,400
単価¥1,800割引22%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
蒸気密度
4.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
solid
自己発火温度
644 °F
mp
131-133 °C (lit.)
溶解性
acetone: soluble 17.75g/100g at 20 °C(lit.)
diethyl ether: soluble 0.84g/100g at 20 °C(lit.)
dioxane: soluble 22.7 g/100g at 20 °C(lit.)
ethanol: soluble 45.53g/100g at 20 °C(lit.)
methanol: soluble 82.7 g/100g at 20 °C(lit.)
water: soluble 55.8g/100g at 20 °C(lit.)
benzene: insoluble(lit.)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI Key
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
配位子交換キャピラリー電気泳動によるDL-リンゴ酸のキラル分割が研究されました[1]
アプリケーション
DL-リンゴ酸(MA)は次の用途で使用できます。
  • リン酸二水素アンモニウム(ADP)結晶の特性を改善するためのドーパント。[2]
  • LiClと反応させるとニオブ酸リチウム(LiNbO3)粉末が得られる水溶性複合体Nb-MAの形成用。[3]
  • DL-乳酸との共重合体、ポリ(DL-乳酸-co-α,β-リンゴ酸)(PLMA)の合成用モノマー。フルオレセインイソチオシアネート(FITC)で官能基化した後、この共重合体で磁性Fe3O4ナノ粒子を被覆して、MRI T2造影剤として使用することが可能。[4]
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
397.4 °F
引火点(℃)
203 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
240176-250G:
240176-VAR:
240176-50G:
240176-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
D-リンゴ酸 analytical standard
Supelco
46940-U
D-リンゴ酸
DL-Malic acid for biochemistry
Millipore
1.00382
DL-Malic acid
DL-Malic acid EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., NF, FCC, E 296
SAFC
1.00383
DL-Malic acid
フマル酸 &#8805;99.0% (T)
Sigma-Aldrich
47910
フマル酸
Chemical synthesis of lithium niobate powders (LiNbO3) prepared from water-soluble DL-malic acid complexes
Camargo ER and Kakihana M
Chemistry of Materials, 13(5), 1905-1909 (2001)
S Kodama et al.
Electrophoresis, 22(15), 3286-3290 (2001-10-09)
Chiral resolution of native DL-malic acid was achieved by ligand-exchange capillary electrophoresis using copper(II)-L-tartrate as a chiral selector. Factors affecting chiral resolution, migration time, and peak area of malic acid were studied. The running conditions for optimum separation of malic
Biodegradable magnetic-fluorescent magnetite/poly (DL-lactic acid-co-?, ?-malic acid) composite nanoparticles for stem cell labeling
Wang L, et al.
Biomaterials, 31(13), 3502-3511 (2010)
Growth of DL-malic acid-doped ammonium dihydrogen phosphate crystal and its characterization
Rajesh P and Ramasamy P
Journal of Crystal Growth, 311(13), 3491-3497 (2009)
G Anneroth et al.
Scandinavian journal of dental research, 88(3), 214-218 (1980-06-01)
Two saliva stimulating drugs, solutions of Hybrin and malic acid were in an in vitro study found to have a heavy demineralizing effect on the root surface of the dental hard tissue. Consequently the drugs cannot be recommended to patients
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー