Merck
907936
Sigma-Aldrich
Platinum and palladium on carbon
Evonik Noblyst® P8082 1% Pt + 4% Pd
別名:
Pd/Pt/C
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥33,200
¥33,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥33,200
About This Item
化学式:
PdPt
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
¥33,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
含みます
~60% water
標識化の程度
4 wt. % Palladium loading (dry basis)
1 wt. % Platinum loading (dry basis)
重量
Unit weight excludes weight of water
Matrix
activated carbon support
関連するカテゴリー
アプリケーション
Evonik Noblyst® P8082 1% Pt is a bimetalic platinum and palladium on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of aromatic nitro groups
  • hydrogenolysis
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
その他情報
Unit weight is of net dry catalyst.
法的情報
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
907936-VAR:
907936-BULK:
907936-10G:4548173361109
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.