powder
含みます
~50% water
標識化の程度
1 wt. % loading (dry basis)
重量
Unit weight excludes weight of water
Matrix
activated carbon support
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- hydrogenation of aromatic nitro groups in halonitroaromatics
その他情報
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
907820-BULK:
907820-10G:
907820-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.